Stampa…
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56711-1G PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA 1390 EUR
APOSPC56711-1G APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31618860
CAS Number: 1895190-72-3