Stampa…
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56709-1G PC56709-250MG PC56709-5G
APOSPC56709-1GEA 560 EUR
APOSPC56709-1G APOSPC56709-250MG APOSPC56709-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922588
CAS Number: 1208077-27-3