Stampa…
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56706-250MG PC56706-500MG PC56706-1G
APOSPC56706-250MGEA 0 EUR
APOSPC56706-250MG APOSPC56706-500MG APOSPC56706-1G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Formula: C₅H₃ClF₂N₂O
Peso molecolare: 180,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415615
CAS Number: 1192813-64-1