Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-[2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC56705-100MG PC56705-1G PC56705-250MG
APOSPC56705-100MGEA 143 EUR
APOSPC56705-100MG APOSPC56705-1G APOSPC56705-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₄Br₂F₄O
Peso molecolare: 363,929 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31618859
CAS Number: 2167600-04-4
UN: 3261
ADR: 8,III