Stampa…
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56703-1G PC56703-250MG PC56703-5G
APOSPC56703-1GEA 524 EUR
APOSPC56703-1G APOSPC56703-250MG APOSPC56703-5G
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28739830
CAS Number: 1804841-33-5