Stampa…
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56689-1G PC56689-250MG
APOSPC56689-1GEA 880 EUR
APOSPC56689-1G APOSPC56689-250MG
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₅BrF₆O₂
Peso molecolare: 351,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526891
CAS Number: 1260793-79-0