Stampa…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56681-1G PC56681-250MG
APOSPC56681-1GEA 864 EUR
APOSPC56681-1G APOSPC56681-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₃BrF₆O
Peso molecolare: 321,014 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526889
CAS Number: 1260743-42-7