1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56680-1G
PC56680-250MG
PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA
48
EUR
APOSPC56680-1G
APOSPC56680-250MG
APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₂Br₂F₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15526888 CAS Number: 2375-96-4 |