Stampa…
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-6H-hexaflurotoluene, 2-Iodo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 655 EUR
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇HF₆I
Peso molecolare: 325,978 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31613611
CAS Number: 2237235-23-1