Stampa…
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate
PC5667-1G PC5667-5G
APOSPC5667-1GEA 230 EUR
APOSPC5667-1G APOSPC5667-5G
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Formula: C₉H₁₂F₂O₄
Peso molecolare: 222,186 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10567161
CAS Number: 176969-33-8