Stampa…
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56338-1G PC56338-250MG
APOSPC56338-1GEA 730 EUR
APOSPC56338-1G APOSPC56338-250MG
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
3-Bromo-2,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28528419
CAS Number: 1783357-67-4