Stampa…
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56337-1G PC56337-250MG
APOSPC56337-1GEA 626 EUR
APOSPC56337-1G APOSPC56337-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701729
CAS Number: 872363-59-2