Stampa…
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56336-1G PC56336-250MG
APOSPC56336-1GEA 574 EUR
APOSPC56336-1G APOSPC56336-250MG
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆ClF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392559
CAS Number: 288312-62-9