4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BBrF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07644467 CAS Number: 1106676-82-7 |