3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56329-1G
PC56329-250MG
PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA
509
EUR
APOSPC56329-1G
APOSPC56329-250MG
APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂BrF₂I Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28737933 CAS Number: 1807026-56-7 |