Stampa…
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56328-1G PC56328-25G PC56328-5G
APOSPC56328-1GEA 14.7 EUR
APOSPC56328-1G APOSPC56328-25G APOSPC56328-5G
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271,885 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922620
CAS Number: 179737-33-8