1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈F₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23943409 CAS Number: 354-10-9 UN: 1987 ADR: 3,III |