Stampa…
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56323-1G PC56323-250MG
APOSPC56323-1GEA 619 EUR
APOSPC56323-1G APOSPC56323-250MG
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12962608
CAS Number: 1190320-33-2