Stampa…
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 198 EUR
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28347722
CAS Number: 1079992-96-3