Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 95.7 EUR
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954767
CAS Number: 70692-45-4