Stampa…
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Difluoromethyl)cyclobutan-1-one
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 2050 EUR
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Formula: C₅H₆F₂O
Peso molecolare: 120,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD25371848
CAS Number: 1461713-56-3