3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093719 CAS Number: 95668-29-4 UN: 3277 ADR: 6.1+8,II |