Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 2-Bromo-4-fluoro-3-vinylbenzotrifluoride
PC56279-1G PC56279-250MG PC56279-5G
APOSPC56279-1GEA 698 EUR
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG APOSPC56279-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₅BrF₄
Peso molecolare: 269,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31613608
CAS Number: 2227272-52-6