2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₇H₃F₅INO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28789909 CAS Number: 1803729-60-3 |