Stampa…
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
PC56269-1G PC56269-250MG PC56269-5G
APOSPC56269-1GEA 524 EUR
APOSPC56269-1G APOSPC56269-250MG APOSPC56269-5G
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28130101
CAS Number: 1426805-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III