Stampa…
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 841 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
Peso molecolare: 301.032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31613607
CAS Number: 2090828-24-1