Stampa…
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 87 EUR
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12922621
CAS Number: 1208074-72-9