Stampa…
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC56259-1G PC56259-250MG PC56259-5G
APOSPC56259-1GEA 696 EUR
APOSPC56259-1G APOSPC56259-250MG APOSPC56259-5G
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Peso molecolare: 285.033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31613606
CAS Number: 2091610-87-4