2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56258-1G
PC56258-250MG
PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA
192
EUR
APOSPC56258-1G
APOSPC56258-250MG
APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂BrF₂I Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD20233325 CAS Number: 1349718-22-4 |