Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 590 EUR
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Peso molecolare: 287,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30497608
CAS Number: 2059937-52-7