Stampa…
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56255-1G PC56255-250MG
APOSPC56255-1GEA 654 EUR
APOSPC56255-1G APOSPC56255-250MG
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formula: C₉H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28141542
CAS Number: 1515433-83-6