Stampa…
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 116 EUR
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11042793
CAS Number: 219685-84-4