2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56244-1G
PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA
720
EUR
APOSPC56244-1G
APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₇FN₂O₂ Peso molecolare: 170,141 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12197351 CAS Number: 177960-38-2 |