2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56241-1G
PC56241-250MG
APOSPC56241-1GEA
219
EUR
APOSPC56241-1G
APOSPC56241-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃BrF₄O Peso molecolare: 258,996 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847187 CAS Number: 866633-25-2 |