Stampa…

7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC56239-100MG PC56239-250MG
APOSPC56239-100MGEA 248 EUR
APOSPC56239-100MG APOSPC56239-250MG
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Peso molecolare: 262,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31580164
CAS Number: 2227272-43-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR