Stampa…
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 654 EUR
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₉FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617287
CAS Number: 77279-89-1