Stampa…
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(difluoromethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 154 EUR
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Formula: C₄HF₉O₂
Peso molecolare: 252,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31580163
CAS Number: 40891-98-3