Stampa…
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56221-1G PC56221-250MG
APOSPC56221-1GEA 400 EUR
APOSPC56221-1G APOSPC56221-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
Formula: C₆H₃F₈N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30062895
CAS Number: 1980063-89-5