Stampa…
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 580 EUR
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Formula: C₂₁H₉BF₃₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28137329
CAS Number: 1995-96-6