Stampa…
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56216-1G PC56216-250MG
APOSPC56216-1GEA 102 EUR
APOSPC56216-1G APOSPC56216-250MG
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
1-(Perfluorobutyl)icosane
Formula: C₂₄H₄₁F₉
Peso molecolare: 500,568 g/mol
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28135957
CAS Number: 808758-67-0