Stampa…
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56214-5G PC56214-25G PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA 109 EUR
APOSPC56214-5G APOSPC56214-25G APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Formula: C₉H₁₁F₉O
Peso molecolare: 306,169 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 1,3282 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 41,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23134588
CAS Number: 1193009-98-1
UN: 3271
ADR: 3,III