Stampa…
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56212-1G PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA 147 EUR
APOSPC56212-1G APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Formula: C₂₇H₉BF₄₈O₃
Peso molecolare: 1304,093 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28137328
CAS Number: 1814-40-0