Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56211-1G PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA 642 EUR
APOSPC56211-1G APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31580162
CAS Number: 2090690-37-0