Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC56210-1G PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA 346 EUR
APOSPC56210-1G APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21333068
CAS Number: 672948-65-1