Stampa…
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56208-1G PC56208-5G PC56208-10G
APOSPC56208-1GEA 101 EUR
APOSPC56208-1G APOSPC56208-5G APOSPC56208-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659085
CAS Number: 135564-22-6