3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3-bromo-2,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-one
PC56206-1G
PC56206-250MG
APOSPC56206-1GEA
568
EUR
APOSPC56206-1G
APOSPC56206-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone
Formula:
C₈H₄BrF₃O Peso molecolare: 253,016 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31568658 CAS Number: 1896891-81-8 |