Stampa…
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiazol-2-amine
PC5619-1G PC5619-500MG
APOSPC5619-1GEA 49.5 EUR
APOSPC5619-1G APOSPC5619-500MG
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole 97%
2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂S
Peso molecolare: 244,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03034765
CAS Number: 172848-41-8