Stampa…
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC56189-1G PC56189-5G PC56189-25G
APOSPC56189-1GEA 40.8 EUR
APOSPC56189-1G APOSPC56189-5G APOSPC56189-25G
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₃INO
Peso molecolare: 288,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024303
CAS Number: 887707-23-5