4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉BrF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31568655 CAS Number: 1654773-79-1 UN: 1759 ADR: 8,III |