Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56187-1G PC56187-250MG
APOSPC56187-1GEA 944 EUR
APOSPC56187-1G APOSPC56187-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31568568
CAS Number: 2091606-83-4